2-Bromobenzo[b]naphtho[2,3-d]furan ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromonaphtho[2,3-b]benzofuran
B5805-1G B5805-5G
TCIAB5805-1GEA 44 EUR InStock
TCIAB5805-1G TCIAB5805-5G
2-Bromobenzo[b]naphtho[2,3-d]furan ≥98.0% (par GC)
2-Bromobenzo[b]naphtho[2,3-d]furan
Formule: C₁₆H₉BrO
MW: 297,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD30187285
Numéro CAS: 1627917-16-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité