4-(Pyrimidin-2-yl)bromobenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-Bromophenyl)pyrimidine
B5806-1G B5806-200MG
TCIAB5806-1GEA 237 EUR InStock
TCIAB5806-1G TCIAB5806-200MG
4-(Pyrimidin-2-yl)bromobenzene ≥98.0% (par GC)
4-(Pyrimidin-2-yl)bromobenzene
Formule: C₁₀H₇BrN₂
MW: 235,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD08056329
Numéro CAS: 210354-17-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité