(R)-3-(Bromomethyl)heptane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5808-250MG B5808-500MG
TCIAB5808-250MGEA 271 EUR InStock
TCIAB5808-250MG TCIAB5808-500MG
(R)-3-(Bromomethyl)heptane ≥95.0% (par GC)
(R)-3-(Bromomethyl)heptane
Formule: C₈H₁₇Br
MW: 193,13 g/mol
Numéro CAS: 1379440-97-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Optical purity (GC) min. 95.0 ee%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité