1-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5811-1G B5811-5G
TCIAB5811-1GEA 168 EUR InStock
TCIAB5811-1G TCIAB5811-5G
1-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole ≥97.0% (par GC)
1-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Formule: C₁₈H₁₂BrN
MW: 322,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD28975084
Numéro CAS: 1333002-37-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité