Chlorure de 4-bromo-2-fluorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Bromo-2-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
B5817-25G B5817-5G
TCIAB5817-25GEA 267 EUR InStock
TCIAB5817-25G TCIAB5817-5G
Chlorure de 4-bromo-2-fluorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 4-bromo-2-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₃BrClFO
Numéro MDL: MFCD03411584
Numéro CAS: 151982-51-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité