4-Bromobenzaldéhydediméthylacetal ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-(dimethoxymethyl)benzene, 4-Bromo-α,α-dimethoxytoluene
B5819-5G B5819-25G
TCIAB5819-5GEA 27.5 EUR InStock
TCIAB5819-5G TCIAB5819-25G
4-Bromobenzaldéhydediméthylacetal ≥98.0% (par GC)
4-Bromobenzaldéhydediméthylacetal
Formule: C₉H₁₁BrO₂
MW: 231,09 g/mol
Point d'ébullition: 94°C
Numéro MDL: MFCD01320499
Numéro CAS: 24856-58-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité