1,4-Bis[4-(N,N-diphenylamino)styryl]benzene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: DSA-Ph, 1,4-Bis(4-diphenylaminostyryl)benzene
B5820-200MG B5820-1G
TCIAB5820-200MGEA 121 EUR InStock
TCIAB5820-200MG TCIAB5820-1G
1,4-Bis[4-(N,N-diphenylamino)styryl]benzene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1,4-Bis[4-(N,N-diphenylamino)styryl]benzene
Formule: C₄₆H₃₆N₂
MW: 616,81 g/mol
Point de fusion: 172°C
Numéro MDL: MFCD12022510
Numéro CAS: 55035-42-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 228.0 to 232.0 deg-C
Lambda max. 408.0 to 414.0 nm (toluene)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité