2,8-Bis(diphenylphosphoryl)dibenzo[b,d]furan ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dibenzo[b,d]furan-2,8-diylbis(diphenylphosphine oxide)
B5822-1G B5822-200MG
TCIAB5822-1GEA 296 EUR InStock
TCIAB5822-1G TCIAB5822-200MG
2,8-Bis(diphenylphosphoryl)dibenzo[b,d]furan ≥96.0% (par HPLC)
2,8-Bis(diphenylphosphoryl)dibenzo[b,d]furan
Formule: C₃₆H₂₆O₃P₂
MW: 568,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD30607231
Numéro CAS: 911397-27-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Melting point 251.0 to 255.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité