5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(benzofuran-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Benzofuran, 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-benzofuran
B5823-1G B5823-250MG
TCIAB5823-1GEA 145 EUR InStock
TCIAB5823-1G TCIAB5823-250MG
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan
Formule: C₁₄H₁₇BO₃
MW: 244,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD04115374
Numéro CAS: 519054-55-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité