2-Bromo-5-methylbenzaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5824-1G B5824-5G
TCIAB5824-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAB5824-1G TCIAB5824-5G
2-Bromo-5-methylbenzaldehyde ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-5-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇BrO
Point d'ébullition: 100°C
Numéro MDL: MFCD08669550
Numéro CAS: 90221-55-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité