1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B5826-1G B5826-5G
TCIAB5826-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAB5826-1G TCIAB5826-5G
1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₇NO₂
MW: 219,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD03371463
Numéro CAS: 10315-07-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité