2-Bromobenzaldehyde Dimethyl Acetal ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-(dimethoxymethyl)benzene
B5827-5G B5827-25G
TCIAB5827-5GEA 40.7 EUR InStock
TCIAB5827-5G TCIAB5827-25G
2-Bromobenzaldehyde Dimethyl Acetal ≥98.0% (par GC)
2-Bromobenzaldehyde Dimethyl Acetal
Formule: C₉H₁₁BrO₂
MW: 231,09 g/mol
Point d'ébullition: 103°C
Numéro MDL: MFCD07780683
Numéro CAS: 35849-09-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité