2-(4-Bromophenyl)-4-phenylquinazoline ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
B5829-1G B5829-200MG
TCIAB5829-1GEA 328 EUR InStock
TCIAB5829-1G TCIAB5829-200MG
2-(4-Bromophenyl)-4-phenylquinazoline ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-(4-Bromophenyl)-4-phenylquinazoline
Formule: C₂₀H₁₃BrN₂
Numéro MDL: MFCD27979424
Numéro CAS: 540466-42-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité