Benzyl 7-Oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 7-Oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylic acid Benzyl ester, N-Cbz-7-oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane
B5831-200MG B5831-1G
TCIAB5831-200MGEA 41.8 EUR InStock
TCIAB5831-200MG TCIAB5831-1G
Benzyl 7-Oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate ≥97.0% (par GC)
Benzyl 7-Oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233,27 g/mol
Point d'ébullition: 146°C
Numéro MDL: MFCD12407051
Numéro CAS: 66207-08-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité