tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperidine-1-carboxylate ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5832-200MG B5832-1G
TCIAB5832-200MGEA 27.5 EUR InStock
TCIAB5832-200MG TCIAB5832-1G
tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperidine-1-carboxylate ≥97.0% (par HPLC)
tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₆H₂₄N₂O₂
Numéro MDL: MFCD05861405
Numéro CAS: 170011-57-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité