6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5848-1G B5848-5G
TCIAB5848-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAB5848-1G TCIAB5848-5G
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine ≥98.0% (par GC)
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,4800 g/mol
Numéro MDL: MFCD11518983
Numéro CAS: 474708-88-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité