1,2-Bis(4-bromophenyl)ethane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5853-1G B5853-5G
TCIAB5853-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAB5853-1G TCIAB5853-5G
1,2-Bis(4-bromophenyl)ethane ≥98.0% (par GC)
1,2-Bis(4-bromophenyl)ethane
Formule: C₁₄H₁₂Br₂
MW: 340,06 g/mol
Point d'ébullition: 198°C
Numéro MDL: MFCD00634290
Numéro CAS: 19829-56-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité