Butyltriethoxysilane ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Triethoxy(butyl)silane
B5858-25ML B5858-5ML
TCIAB5858-25MLEA 99 EUR InStock
TCIAB5858-25ML TCIAB5858-5ML
Butyltriethoxysilane ≥94.0% (par GC)
Butyltriethoxysilane
Formule: C₁₀H₂₄O₃Si
MW: 220,38 g/mol
Point d'ébullition: 193°C
Numéro MDL: MFCD00138096
Numéro CAS: 4781-99-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité