3-(3-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5869-1G B5869-5G
TCIAB5869-1GEA 102 EUR InStock
TCIAB5869-1G TCIAB5869-5G
3-(3-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
3-(3-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole
Formule: C₂₄H₁₆BrN
MW: 398,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD32062864
Numéro CAS: 854952-59-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité