Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB5871-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAB5871-1G TCIAB5871-5G
Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester
Formule: C₁₆H₂₆B₂O₄S
MW: 336,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD09800563
Numéro CAS: 175361-81-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 227.0 to 231.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité