Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Butylthiophosphoric triamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Butylphosphorothioic triamide

B5873-25G B5873-5G
TCIAB5873-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAB5873-25G TCIAB5873-5G
N-Butylthiophosphoric triamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Butylthiophosphoric triamide


Formule: C₄H₁₄N₃PS
MW: 167,21 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00269941
Numéro CAS: 94317-64-3
EINECS: 435-740-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité