1-Bromoadamantane ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Adamantyl bromide
B5879-1G B5879-5G
TCIAB5879-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAB5879-1G TCIAB5879-5G
1-Bromoadamantane ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation
1-Bromoadamantane
Formule: C₁₀H₁₅Br
MW: 215,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00074721
Numéro CAS: 768-90-1
EINECS: 212-200-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 118.0 to 121.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité