2-(Benzyloxy)-1-ethanamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Benzyloxy)ethanamine, 2-(Benzyloxy)ethylamine
B5880-1G B5880-5G
TCIAB5880-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAB5880-1G TCIAB5880-5G
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,2056 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Numéro MDL: MFCD00235180
Numéro CAS: 38336-04-8
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité