4,4'-Bis(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-Bis(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
B5881-25G B5881-5G
TCIAB5881-25GEA 273 EUR InStock
TCIAB5881-25G TCIAB5881-5G
4,4'-Bis(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
4,4'-Bis(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl
Formule: C₃₀H₄₂
MW: 402,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD11053445
Numéro CAS: 85600-56-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité