Benzo[b]naphtho[1,2-d]furan ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Naphtho[2,1-b]benzofuran
B5884-1G B5884-5G
TCIAB5884-1GEA 109 EUR InStock
TCIAB5884-1G TCIAB5884-5G
Benzo[b]naphtho[1,2-d]furan ≥98.0% (par GC)
Benzo[b]naphtho[1,2-d]furan
Formule: C₁₆H₁₀O
MW: 218,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00046916
Numéro CAS: 205-39-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité