cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-cis-D-Hyp-OH, (2R,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (2R,4R)-N-Boc-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid
B5886-1G B5886-5G
TCIAB5886-1GEA 22 EUR InStock
TCIAB5886-1G TCIAB5886-5G
cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline
Formule: C₁₀H₁₇NO₅
MW: 231,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD02094407
Numéro CAS: 135042-12-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +46.0 to +54.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité