N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B5887-1G B5887-5G
TCIAB5887-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAB5887-1G TCIAB5887-5G
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline
Formule: C₁₀H₁₇NO₅
Numéro MDL: MFCD02094406
Numéro CAS: 87691-27-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -48.0 to -53.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité