Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Belinostat ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (E)-N-Hydroxy-3-[3-(N-phenylsulphamoyl)phenyl]acrylamide, (E)-N-Hydroxy-3-(3-(N-phenylsulphamoyl)phenyl)acrylamide

B5888-100MG B5888-25MG
TCIAB5888-100MGEA 434 EUR InStock
TCIAB5888-100MG TCIAB5888-25MG
Belinostat ≥98.0% (par HPLC)
Belinostat


Formule: C₁₅H₁₄N₂O₄S
MW: 318,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD08064035
Numéro CAS: 866323-14-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité