2-Bromo-7-iodo-9H-fluoren-9-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5897-25G B5897-5G
TCIAB5897-25GEA 242 EUR InStock
TCIAB5897-25G TCIAB5897-5G
2-Bromo-7-iodo-9H-fluoren-9-one ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-7-iodo-9H-fluoren-9-one
Formule: C₁₃H₆BrIO
MW: 385,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD20484974
Numéro CAS: 867374-53-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité