SB239063 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-[4-(4-fluorophenyl)-5-(2-methoxypyrimidin-4-yl)imidazol-1-yl]cyclohexan-1-ol, trans-4-[4-(4-fluorophenyl)-5-(2-methoxy-4-pyrimidinyl)-1H-imidazol-1-yl]-cyclohexanol, Rel-(1r,4r)-4-(4-(4-fluorophenyl)-5-(2-methoxypyrimidin-4-yl)-1H-imidazol-1-yl)cyclohexan-1-ol, 4-(4-(4-fluorophenyl)-5-(2-methoxypyrimidin-4-yl)-1H-imidazol-1-yl)cyclohexanol
B5898-25MG B5898-5MG
TCIAB5898-25MGEA 475 EUR InStock
TCIAB5898-25MG TCIAB5898-5MG
SB239063 ≥98.0% (par HPLC)
SB239063
Formule: C₂₀H₂₁FN₄O₂
MW: 368,4 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03792786
Numéro CAS: 193551-21-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité