4-Bromooxindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Bromooxindole, 4-Bromo-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, 4-Bromoindolin-2-one
B5903-1G B5903-200MG
TCIAB5903-1GEA 141 EUR InStock
TCIAB5903-1G TCIAB5903-200MG
4-Bromooxindole ≥98.0% (par GC)
4-Bromooxindole
Formule: C₈H₆BrNO
MW: 212,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD06659911
Numéro CAS: 99365-48-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 220.0 to 224.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité