1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B5923-25G B5923-5G
TCIAB5923-25GEA 350 EUR InStock
TCIAB5923-25G TCIAB5923-5G
1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane ≥95.0% (par GC)
1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane
Formule: C₆H₁₂Cl₆Si₂
MW: 353,03 g/mol
Point d'ébullition: 281°C
Point d'éclair: 75°C
Numéro MDL: MFCD00053189
Numéro CAS: 13083-94-8
EINECS: 235-994-7
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité