2-Bromo-5-tert-butyl-1,3-dimethylbenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Bromo-5-(tert-butyl)-1,3-dimethylbenzene
B5924-1G B5924-5G
TCIAB5924-1GEA 80.3 EUR InStock
TCIAB5924-1G TCIAB5924-5G
2-Bromo-5-tert-butyl-1,3-dimethylbenzene ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-5-tert-butyl-1,3-dimethylbenzene
Formule: C₁₂H₁₇Br
MW: 241,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD12973868
Numéro CAS: 5345-05-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité