Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-6-fluorohexane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B5929-1G B5929-200MG
TCIAB5929-1GEA 130 EUR InStock
TCIAB5929-1G TCIAB5929-200MG
1-Bromo-6-fluorohexane ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-6-fluorohexane


Formule: C₆H₁₂BrF
MW: 183,06 g/mol
Point d'ébullition: 68°C
Densité: 1.29
Numéro MDL: MFCD01723470
Numéro CAS: 373-28-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité