5-[4'-(Bromomethyl)-1,1'-biphenyl-2-yl]-2-triphenylmethyl-2H-tetrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-[4'-(Bromomethyl)-1,1'-biphenyl-2-yl]-2-trityl-2H-tetrazole
B5933-1G B5933-5G
TCIAB5933-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAB5933-1G TCIAB5933-5G
5-[4'-(Bromomethyl)-1,1'-biphenyl-2-yl]-2-triphenylmethyl-2H-tetrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-[4'-(Bromomethyl)-1,1'-biphenyl-2-yl]-2-triphenylmethyl-2H-tetrazole
Formule: C₃₃H₂₅BrN₄
MW: 557,50 g/mol
Point de fusion: 137°C
Numéro MDL: MFCD08274767
Numéro CAS: 133051-88-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité