5-Bromobenzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5940-1G B5940-5G
TCIAB5940-1GEA 125 EUR InStock
TCIAB5940-1G TCIAB5940-5G
5-Bromobenzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene ≥97.0% (par GC)
5-Bromobenzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene
Formule: C₁₆H₉BrS
MW: 313,21 g/mol
Numéro CAS: 189097-35-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité