tert-Butyl 4-(4-Bromophenyl)piperazine-1-carboxylate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Boc-4-(4-bromophenyl)piperazine, 4-(4-Bromophenyl)piperazine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-(4-bromophenyl)piperazine
B5941-1G B5941-5G
TCIAB5941-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAB5941-1G TCIAB5941-5G
tert-Butyl 4-(4-Bromophenyl)piperazine-1-carboxylate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
tert-Butyl 4-(4-Bromophenyl)piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₅H₂₁BrN₂O₂
MW: 341,25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07371649
Numéro CAS: 352437-09-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité