2,4-Bis(phenylsulphonyl)phenol ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5947-5G B5947-25G
TCIAB5947-5GEA 45.1 EUR InStock
TCIAB5947-5G TCIAB5947-25G
2,4-Bis(phenylsulphonyl)phenol ≥98.0% (par HPLC)
2,4-Bis(phenylsulphonyl)phenol
Formule: C₁₈H₁₄O₅S₂
MW: 374,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD29072767
Numéro CAS: 177325-75-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité