1-Bromo-3,3-dimethylbutane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5948-25G B5948-5G
TCIAB5948-25GEA 206 EUR InStock
TCIAB5948-25G TCIAB5948-5G
1-Bromo-3,3-dimethylbutane ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-3,3-dimethylbutane
Formule: C₆H₁₃Br
MW: 165,07 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Numéro MDL: MFCD00060844
Numéro CAS: 1647-23-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité