2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5950-1G B5950-200MG
TCIAB5950-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAB5950-1G TCIAB5950-200MG
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile ≥95.0% (par GC)
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile
Formule: C₁₀H₁₀BrN
Point d'ébullition: 85°C
Numéro MDL: MFCD02684219
Numéro CAS: 101184-73-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité