3'-Bromo[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(3-Bromophenyl)benzonitrile
B5964-1G B5964-5G
TCIAB5964-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAB5964-1G TCIAB5964-5G
3'-Bromo[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
3'-Bromo[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile
Formule: C₁₃H₈BrN
MW: 258,12 g/mol
Numéro CAS: 1040141-34-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité