4-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Bromo-4'-Chloro-1,1'-biphenyl
B5966-1G B5966-5G
TCIAB5966-1GEA 33 EUR InStock
TCIAB5966-1G TCIAB5966-5G
4-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl
Formule: C₁₂H₈BrCl
MW: 267,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD06201384
Numéro CAS: 23055-77-8
ONU: 3152
ADR: 9,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité