2'-Bromospiro[fluorene-9,9'-xanthene] ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5967-1G B5967-5G
TCIAB5967-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAB5967-1G TCIAB5967-5G
2'-Bromospiro[fluorene-9,9'-xanthene] ≥97.0% (par GC)
2'-Bromospiro[fluorene-9,9'-xanthene]
Formule: C₂₅H₁₅BrO
MW: 411,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD31814409
Numéro CAS: 1477458-14-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité