tert-Butyl-7-oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: tert-Butyl 7-oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate
B5969-1G B5969-5G
TCIAB5969-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAB5969-1G TCIAB5969-5G
tert-Butyl-7-oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate ≥95.0% (par GC)
tert-Butyl-7-oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD12407050
Numéro CAS: 161157-50-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité