2-(tert-Butylthio)ethylamine hydrochloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(tert-Butylthio)ethanamine hydrochloride
B5979-25G B5979-5G
TCIAB5979-25GEA 435 EUR InStock
TCIAB5979-25G TCIAB5979-5G
2-(tert-Butylthio)ethylamine hydrochloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(tert-Butylthio)ethylamine hydrochloride
Formule: C₆H₁₅NS·HCl
MW: 169,71 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00052000
Numéro CAS: 60116-77-0
EINECS: 262-065-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 208.0 to 212.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité