1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5982-1G B5982-5G
TCIAB5982-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAB5982-1G TCIAB5982-5G
1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenzène
Formule: C₆H₃BrFI
MW: 300,8949 g/mol
Point d'ébullition: 109°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368675
Numéro CAS: 450412-29-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité