2-Bromo-7-chloro-9,9-dimethyl-9H-fluorene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5988-25G B5988-5G
TCIAB5988-25GEA 523 EUR InStock
TCIAB5988-25G TCIAB5988-5G
2-Bromo-7-chloro-9,9-dimethyl-9H-fluorene ≥95.0% (par GC)
2-Bromo-7-chloro-9,9-dimethyl-9H-fluorene
Formule: C₁₅H₁₂BrCl
MW: 307,62 g/mol
Numéro CAS: 605630-37-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité