Benzyl N,N,N',N'-Tetraisopropylphosphorodiamidite ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(Benzyloxy)-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphinediamine
B5997-1G B5997-5G
TCIAB5997-1GEA 114 EUR InStock
TCIAB5997-1G TCIAB5997-5G
Benzyl N,N,N',N'-Tetraisopropylphosphorodiamidite ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Benzyl N,N,N',N'-Tetraisopropylphosphorodiamidite
Benzyl N,N,N',N'-tetraisopropylphosphorodiamidite [B5997] is used in the synthesis of phosphodiesters and phosphorylation of inositols and nucleosides.
B5997 promptly reacts with alcohols in the presence of a base like 1H-tetrazole to afford a phosphoramidite. It can further react with another alcohol resulting in a phosphite triester with different alcohol species. Successive oxidation of the phosphorus atom and deprotection gives a phosphodiester.
Formule: C₁₉H₃₅N₂OP
MW: 338,48 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32062870
Numéro CAS: 108549-21-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité