1-Bromo-5-fluoropentane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5998-5G B5998-25G
TCIAB5998-5GEA 20.9 EUR InStock
TCIAB5998-5G TCIAB5998-25G
1-Bromo-5-fluoropentane ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-5-fluoropentane
Formule: C₅H₁₀BrF
Point d'ébullition: 162°C
Numéro MDL: MFCD01709395
Numéro CAS: 407-97-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité