O-(tert-Butyldiphenylsilyl)hydroxylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (tert-Butyldiphenylsilyloxy)amine
B5999-200MG B5999-1G
TCIAB5999-200MGEA 38.5 EUR InStock
TCIAB5999-200MG TCIAB5999-1G
O-(tert-Butyldiphenylsilyl)hydroxylamine ≥98.0% (par GC)
O-(tert-Butyldiphenylsilyl)hydroxylamine
Formule: C₁₆H₂₁NOSi
MW: 271,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD06809831
Numéro CAS: 103587-51-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité